Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63092.03EA 901 DKK
H63092.03 H63092.06
Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
Molekylvægt: 220,05 g/mol
MDL Number: MFCD00234408
CAS-nummer: 40296-46-6