Palladium ≥99.95% (metals basis), pulver , APS 0.35-0.8 micron
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
47249.03EA 4110 DKK
47249.03 47249.77 47249.06
Palladium ≥99.95% (metals basis), pulver , APS 0.35-0.8 micron
Palladium
Formel: Pd
Molekylvægt: 106,420 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,II