Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H62543.22EA
2100
DKK
H62543.22
H62543.14
H62543.06
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formel:
C₆H₉NO₃ Molekylvægt: 143,14 g/mol Kogepunkt: 90 °C (0,3 mmHg) Massefylde: 1,226 Flammepunkt: 113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00080931 CAS-nummer: 4931-66-2 EINECS: 225-567-3 |