5-Brom-2-chlornicotinsyre 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61154.22EA 2990 DKK
H61154.22
5-Brom-2-chlornicotinsyre 96%
5-Brom-2-chlornicotinsyre
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844847
CAS-nummer: 29241-65-4