(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H57888.03EA 1710 DKK
H57888.03 H57888.MD
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Molekylvægt: 215,25 g/mol
CAS-nummer: 140148-70-5