(S)-1-Boc-(3-hydroxymethyl)pyrrolidine ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H57753.03EA 3170 DKK
H57753.03 H57753.MD
(S)-1-Boc-(3-hydroxymethyl)pyrrolidine ≥97%
(S)-1-Boc-(3-hydroxymethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molekylvægt: 201,27 g/mol
Kogepunkt: 285…289 °C
Massefylde: 1,084
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 199174-24-8