tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H57525.03EA 1540 DKK
H57525.03
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molekylvægt: 201,27 g/mol
Kogepunkt: 285…291 °C
Massefylde: 1,089
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179040
CAS-nummer: 114214-69-6