Fmoc-d-pipecolic acid ≥96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H57457.03EA 731 DKK
H57457.03 H57457.MD
Fmoc-d-pipecolic acid ≥96%
Fmoc-d-pipecolic acid
Formel: C₂₁H₂₁NO₄
Molekylvægt: 351,402 g/mol
Smeltepunkt: 154…159 °C
MDL Number: MFCD00235899
CAS-nummer: 101555-63-9