3,4-Dimethoxythiophene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H56674.03EA
833
DKK
H56674.03
H56674.06
3,4-Dimethoxythiophene 98%
3,4-Dimethoxythiophene
Formel:
C6H8O2S Molekylvægt: 144,19 g/mol Kogepunkt: 100…102 °C (10…11 mmHg) Massefylde: 1,209 Flammepunkt: 106 °C (223 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01096546 CAS-nummer: 51792-34-8 |