1-Benzoylpiperazine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55896.06EA 1860 DKK
H55896.06 H55896.03
1-Benzoylpiperazine 97%
1-Benzoylpiperazine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molekylvægt: 190,24 g/mol
Kogepunkt: 145 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00810192
CAS-nummer: 13754-38-6