tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55214.03EA 1140 DKK
H55214.03 H55214.06
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molekylvægt: 213,277 g/mol
MDL Number: MFCD03788435
CAS-nummer: 188975-88-4