4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54735.MDEA 845 DKK
H54735.MD H54735.06
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 4472-45-1