2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54595.MDEA
891
DKK
H54595.MD
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 97%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel:
C₆H₆N₄O Molekylvægt: 150,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09033259 CAS-nummer: 7355-55-7 |