(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52804.03EA 503 DKK
H52804.03 H52804.06
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180,20 g/mol
Smeltepunkt: 114…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192219
CAS-nummer: 29678-81-7