(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52559.03EA
646
DKK
H52559.03
H52559.06
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molekylvægt: 215,293 g/mol Smeltepunkt: 91…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683202 CAS-nummer: 140695-85-8 |