(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H52419.MDEA 505 DKK
H52419.MD H52419.06 H52419.03
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28 g/mol
Kogepunkt: 98…110 °C (1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419256
CAS-nummer: 259537-92-3
ADR: 8,III