1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50351.MDEA 806 DKK
H50351.MD H50351.03
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664474
CAS-nummer: 303144-44-7