6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50313.03EA 3560 DKK
H50313.03 H50313.MD
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 99%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 196,59 g/mol
Smeltepunkt: 246…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02186559
CAS-nummer: 182181-19-7