1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50080.03EA 2360 DKK
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Molekylvægt: 215,25 g/mol
Smeltepunkt: 128…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179181
CAS-nummer: 59378-75-5