tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33929.03EA 961 DKK
H33929.03
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₇NO₅S
Molekylvægt: 369,48 g/mol
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864740
CAS-nummer: 166815-96-9