6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33855.06EA 3300 DKK
H33855.06 H33855.03
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832894
CAS-nummer: 705263-10-1