4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33642.03EA 813 DKK
H33642.03 H33642.06
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂S
Molekylvægt: 204,25 g/mol
Smeltepunkt: 243…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00690742
CAS-nummer: 29886-62-2