Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H33407.06EA 3850 DKK
H33407.06 H33407.03
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molekylvægt: 229,28 g/mol
Kogepunkt: 105 °C (0,2 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038683
CAS-nummer: 122684-33-7