4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32662.09EA 2140 DKK
H32662.09
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Molekylvægt: 143,17 g/mol
Smeltepunkt: 287 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00626872
CAS-nummer: 20485-41-0