2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32285.03EA 721 DKK
H32285.03 H32285.14 H32285.06
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formel: C₇H₇Br₂NO
Molekylvægt: 280,95 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681893
CAS-nummer: 5349-17-7
ADR: 8,II