Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32065.03EA 1700 DKK
H32065.03
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
Molekylvægt: 234,18 g/mol
Kogepunkt: 54 °C (0,5 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367386
CAS-nummer: 306960-67-8