5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H31858.MDEA
2020
DKK
H31858.MD
H31858.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₄F₃NO Molekylvægt: 175,11 g/mol Smeltepunkt: 31…33 °C |
MDL Number:
MFCD07375388 CAS-nummer: 31224-82-5 |