4-Amino-3-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31093.06EA 5610 DKK
H31093.06 H31093.03
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molekylvægt: 128,56 g/mol
Smeltepunkt: 49…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03984473
CAS-nummer: 19798-77-7
EINECS: 000-000-0