N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

H28122.03EA 902 DKK
H28122.03 H28122.06
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101,15 g/mol
Kogepunkt: 50…52 °C (1 mmHg)
Massefylde: 0,921
Flammepunkt: 71 °C (160 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003176
CAS-nummer: 13220-33-2
EINECS: 236-189-3

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR