1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27886.06EA 5510 DKK
H27886.06 H27886.03
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Molekylvægt: 244,29 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632465
CAS-nummer: 129799-08-2