6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27493.09EA
3430
DKK
H27493.09
H27493.03
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₈H₆BrNO₂ Molekylvægt: 228,04 g/mol Smeltepunkt: 220…225 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00461173 CAS-nummer: 24036-52-0 |