(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26241.06EA 2670 DKK
H26241.06 H26241.03
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) 97%
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formel: C₃₉H₃₂OP₂
Molekylvægt: 578,62 g/mol
Smeltepunkt: 224…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233866
CAS-nummer: 161265-03-8
EINECS: 605-249-4