Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26015.06EA 3160 DKK
H26015.06
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molekylvægt: 247,29 g/mol
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658393
CAS-nummer: 16801-63-1