6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H25896.14EA 1490 DKK
H25896.14 H25896.06
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine 99%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formel: C₈H₉N
Molekylvægt: 119,17 g/mol
Kogepunkt: 87…88 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,036
Flammepunkt: 67 °C (153 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005933
CAS-nummer: 533-37-9
EINECS: 208-564-1