Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H25842.03EA 928 DKK
H25842.03 H25842.06
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₃H₈ClNO
Molekylvægt: 109,56 g/mol
Smeltepunkt: 85…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683887
CAS-nummer: 18621-18-6