2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25385.06EA 1840 DKK
B25385.06 B25385.03
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Molekylvægt: 121,20 g/mol
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863616
CAS-nummer: 146374-27-8