(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17182.14EA
1320
DKK
A17182.14
A17182.06
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Formel:
C₁₇H₁₇NO₄ Molekylvægt: 299,3 g/mol Smeltepunkt: 86…92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
1161-13-3 EINECS: 214-599-3 |