Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12834.30EA
863
DKK
A12834.30
A12834.0B
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate
Formel:
(NH₄)₂Cu(SO₄)₂·6H₂O Molekylvægt: 399,83 g/mol (291,75 anhy) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150440 CAS-nummer: 13587-26-3 |