Buffer Solutions
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40447.K2EA
562
DKK
40447.K2
42421.AP
42418.K7
42420.K7
42419.AP
42416.K7
42418.K2
40447.K7
42416.K2
42420.K2
42424.K7
42422.K7
42425.AP
42423.AP
40439.K7
42425.K2
42423.K2
40447.AP
40439.K2
38712.K7
38714.K7
42418.AP
42416.AP
38714.K2
38712.K2
42419.K7
42417.K7
42417.K2
42421.K2
42419.K2
42425.K7
42424.AP
42421.K7
46307.K2
42422.AP
40439.AP
42424.K2
38714.AP
42422.K2
46307.AP
38712.AP
42417.AP
Buffer Solutions
Buffere
pH buffere