Lutetium tribromid, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Ampuled under argon
47190.06EA 3250 DKK
47190.06 47190.03
Lutetium tribromid, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Lutetium tribromid
Formel: Br₃Lu
Molekylvægt: 414,68 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049965
CAS-nummer: 14456-53-2
EINECS: 238-446-5