Silicon ≥99.999% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
46654.09EA 1220 DKK
46654.09 46654.18
Silicon ≥99.999% (metals basis), pulver -325 mesh
Silicon
Formel: Si
Molekylvægt: 28,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ADR: 4.1,III