Aluminiumoxid, Drysphere®, without indicator
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Alumina C
46093.30EA
490
DKK
46093.30
46093.A1
Aluminiumoxid, Drysphere®, without indicator
Aluminium oxide
Formel:
Al₂O₃ Molekylvægt: 101,96 g/mol Kogepunkt: 2980 °C Smeltepunkt: 2045 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |