Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in) Type 304
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
40944.BWEA
316
DKK
40944.BW
40944.BZ
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in) Type 304
Stainless steel
Applications: Filtration, electrodes