Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), Trådvæv 20 mesh woven from 0.382mm (0.015in) Type 304
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40942.GTEA
818
DKK
40942.GT
40942.FL
40942.HB
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), Trådvæv 20 mesh woven from 0.382mm (0.015in) Type 304
Stainless steel
Applications: Filtration, electrodes