Barium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
39130.18EA
3340
DKK
39130.18
39130.09
Barium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Barium niobium oxide
Formel:
BaNb₂O₆ Molekylvægt: 419,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064751 CAS-nummer: 12009-14-2 EINECS: 234-543-1 ADR: 6.1,III |