Potassium hydrogen diiodate 0.025 N volumetrisk opløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35600.K2EA 1610 DKK
35600.K2
Potassium hydrogen diiodate 0.025 N volumetrisk opløsning
Potassium hydrogen diiodate
Formel: HI₂KO₆
Molekylvægt: 389,91 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011400
CAS-nummer: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II