Glass tubing
Leverandør: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SIMAX
KAVA246300200EA 7190 DKK
KAVA246300200 KAVA246650220 KAVA246400320 KAVA246420160 KAVA246440160 KAVA246090150 KAVA246180180
Glass tubing
Slanger Overførselsslange
Borosilicate glass, SIMAX.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance