Du Søgte efter: Kloning buffere
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (E694-250ML)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
UOM: 1 * 250 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ready to use Tris-EDTA buffer.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
Varenummer: (E522-100ML)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (E521-100ML)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Varenummer: (J837-500ML)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,8 (2 mol/l)
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (J614-500ML)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cloning Buffer, SM BUFFER
UOM: 1 * 500 mL
Certifikater
Varenummer: (ROCKMB-014)
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: EDTA is widely used for scavenging metal ion in biochemistry and molecular biology. Ion depletion is commonly used to deactivate metal-dependent enzym...
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Cayman Chemical
Beskrivelse: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Varenummer: (R013)
Leverandør: G-Biosciences
Beskrivelse: A DNase and RNase free solution of 0.5M EDTA.
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (A4263.0500)
Leverandør: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
UOM: 1 * 500 mL
Leverandør: Apollo Scientific
Beskrivelse: Cloning Buffer, TE buffer (1X)
Leverandør: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Varenummer: (ROCKMB-057)
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 60 mM Calcium Chloride, 15% v/v Glycer...
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Cayman Chemical
Beskrivelse: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom