Du Søgte efter: Maling/blæk filmapplikatorer
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Prismatic film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses. The prism applicators are ava...
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Varenummer: (SIMEVF1590)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: The Automatic Film Applicator Standard provides a reliable basis to apply coating films to test charts, panels or foils in a uniform and reproducible ...
Varenummer: (SIMEVF1550)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom