Du Søgte efter: Forseglingsfilm til Applikatorer
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (391-1278)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Blød gummirulle, som anbefales til sikring af tæt og konsekvent påføring af film på mikroplader.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (391-0241)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Sealing film applicator, VWR®, Film sealing paddles, non sterile
UOM: 1 * 5 Items
Varenummer: (732-3335)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Varenummer: (732-1380)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Varenummer: (732-0907)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (293-1411)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Sealing film applicator, Gummirulle, Amplate™
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (732-2705)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
UOM: 1 * 2 Items
Varenummer: (731-0461)
Leverandør: iST Scientific Ltd
Beskrivelse: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (479-1248)
Leverandør: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (DIVEBRAY-4000)
Leverandør: DIVERSIFIED BIOTECH
Beskrivelse: Roller used to seal microplates uniformly.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom